Drukuj
3-Methylbenzamidine hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Methylbenzene-1-carboximidamide hydrochloride, 3-Methylbenzimidamide hydrochloride, 3-Methylphenylamidine hydrochloride
OR8117-1G OR8117-25G OR8117-5G
APOSOR8117-1GEA 132 PLN
APOSOR8117-1G APOSOR8117-25G APOSOR8117-5G
3-Methylbenzamidine hydrochloride 98%
3-Methylbenzamidine hydrochloride
Formuła: C₈H₁₁ClN₂
MW: 170.64 g/mol
Temp. topnienia: 186…188 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02180878
Numer CAS: 20680-59-5