Drukuj
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(4-Methylpiperazino)aniline, 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylamine, 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline
OR8114-1G OR8114-25G OR8114-5G
APOSOR8114-1GEA 110 PLN
APOSOR8114-1G APOSOR8114-25G APOSOR8114-5G
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine 99%
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine
Formuła: C₁₁H₁₇N₃
MW: 191.28 g/mol
Temp. topnienia: 89…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00172703
Numer CAS: 16153-81-4
Jednostka: 3263
ADR: 8 III