Drukuj
2-Isobutylthiazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR8109-100G OR8109-25G OR8109-5G
APOSOR8109-100GEA 1040 PLN
APOSOR8109-100G APOSOR8109-25G APOSOR8109-5G
2-Isobutylthiazole 98%
2-Isobutylthiazole
Formuła: C₇H₁₁NS
MW: 141.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 175 °C/760mmHg
Gęstość: 0.9953
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005334
Numer CAS: 18640-74-9