Drukuj
5-Iodo-2-furaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Iodofurfural
OR8105-100G OR8105-25G OR8105-5G OR8105-1G
APOSOR8105-100GEA 3790 PLN
APOSOR8105-100G APOSOR8105-25G APOSOR8105-5G APOSOR8105-1G
5-Iodo-2-furaldehyde 95%
5-Iodo-2-furaldehyde
Formuła: C₅H₃IO₂
Temp. topnienia: 126…127 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00159503
Numer CAS: 2689-65-8