Drukuj
Fmoc-Thz-OH 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8102-250MG OR8102-5G OR8102-25G
APOSOR8102-250MGEA 110 PLN
APOSOR8102-250MG APOSOR8102-5G APOSOR8102-25G
Fmoc-Thz-OH 97%
Fmoc-Thz-OH
Formuła: C₁₉H₁₇NO₄S
Temp. topnienia: 153…158 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00235910
Numer CAS: 133054-21-4