Drukuj
4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-amine
OR8100-1G OR8100-250MG OR8100-5G
APOSOR8100-1GEA 218 PLN
APOSOR8100-1G APOSOR8100-250MG APOSOR8100-5G
4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Formuła: C₆H₁₁N₃
Temp. topnienia: 99…105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052883
Numer CAS: 28466-21-9