Drukuj
Methyl-4-bromo-3-methoxythiophene-2-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8075-10G OR8075-1G
APOSOR8075-10GEA 3820 PLN
APOSOR8075-10G APOSOR8075-1G
Methyl-4-bromo-3-methoxythiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-4-bromo-3-methoxythiophene-2-carboxylate
Formuła: C₇H₇BrO₃S
Temp. topnienia: 75…77 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00173933
Numer CAS: 110545-67-0