Drukuj
5-(4-Chlorophenyl)pyrimidine-4-amine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Amino-5-(4-chlorophenyl)pyrimidine
OR8061-1G OR8061-5G
APOSOR8061-1GEA 1420 PLN
APOSOR8061-1G APOSOR8061-5G
5-(4-Chlorophenyl)pyrimidine-4-amine 95%
5-(4-Chlorophenyl)pyrimidine-4-amine
Formuła: C₁₀H₈ClN₃
MW: 205.65 g/mol
Temp. topnienia: 195…197 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00238992
Numer CAS: 35202-25-6