Drukuj
tert-Butyl-3-amino-3-thioxopropylcarbamate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8047-1G OR8047-5G OR8047-10G
APOSOR8047-1GEA 795 PLN
APOSOR8047-1G APOSOR8047-5G APOSOR8047-10G
tert-Butyl-3-amino-3-thioxopropylcarbamate 95%
tert-Butyl-3-amino-3-thioxopropylcarbamate
Formuła: C₈H₁₆N₂O₂S
Temp. topnienia: 108…112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02180883
Numer CAS: 77152-97-7