Drukuj
Boc-py-oh 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-(Boc-amino)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
OR8042-1G OR8042-250MG
APOSOR8042-1GEA 400 PLN
APOSOR8042-1G APOSOR8042-250MG
Boc-py-oh 97%
Boc-py-oh
Formuła: C₁₁H₁₆N₂O₄
MW: 240.259 g/mol
Temp. topnienia: 156…160 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02094544
Numer CAS: 77716-11-1