Drukuj
2-Bromo-3-metylotiofen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR8041-25G OR8041-1G
APOSOR8041-25GEA 110 PLN
APOSOR8041-25G APOSOR8041-1G
2-Bromo-3-metylotiofen 97%
2-Bromo-3-metylotiofen
Formuła: C₅H₅BrS
Temp. Wrzenia: 173…176 °C
Gęstość: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00059741
Numer CAS: 14282-76-9
Numer WE (dawny EINECS): 238-175-2
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III