Drukuj
2-(6-Bromo-2-methoxy-1-naphthyl)acetonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8039-1G OR8039-250MG OR8039-5G OR8039-10G
APOSOR8039-1GEA 1290 PLN
APOSOR8039-1G APOSOR8039-250MG APOSOR8039-5G APOSOR8039-10G
2-(6-Bromo-2-methoxy-1-naphthyl)acetonitrile
2-(6-Bromo-2-methoxy-1-naphthyl)acetonitrile
Formuła: C₁₃H₁₀BrNO
MW: 276.14 g/mol
Temp. topnienia: 148…149 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02180673
Numer CAS: 92643-17-9
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III