Drukuj
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromoindole-3-carboxaldehyde, 5-Bromo-3-formylindole
OR8038-25G OR8038-100G
APOSOR8038-25GEA 160 PLN
APOSOR8038-25G APOSOR8038-100G
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
Formuła: C₉H₆BrNO
Temp. topnienia: 197…201 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00152016
Numer CAS: 877-03-2
Numer WE (dawny EINECS): 212-884-7