Drukuj
4-Bromo-1-buten 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR8033-100G OR8033-25G OR8033-500G
APOSOR8033-100GEA 313 PLN
APOSOR8033-100G APOSOR8033-25G APOSOR8033-500G
4-Bromo-1-buten 99%
4-Bromo-1-buten
Formuła: C₄H₇Br
Temp. Wrzenia: 98…100 °C
Gęstość: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 1 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000258
Numer CAS: 5162-44-7
Numer WE (dawny EINECS): 225-937-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,II