Drukuj
4-Biphenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: [1,1'-Biphenyl]-4-ylboronic acid
OR8027-100G OR8027-25G OR8027-5G
APOSOR8027-100GEA 435 PLN
APOSOR8027-100G APOSOR8027-25G APOSOR8027-5G
4-Biphenylboronic acid 98%
4-Biphenylboronic acid
Formuła: C₁₂H₁₁BO₂
MW: 198.03 g/mol
Temp. topnienia: 232…247 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00093311
Numer CAS: 5122-94-1