1-(1-Benzofuran-2-yl)-2-bromoethan-1-one 90%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
OR8021-1G
OR8021-250MG
OR8021-5G
APOSOR8021-1GEA
363
PLN
APOSOR8021-1G
APOSOR8021-250MG
APOSOR8021-5G
1-(1-Benzofuran-2-yl)-2-bromoethan-1-one 90%
1-(1-Benzofuran-2-yl)-2-bromoethan-1-one
Formuła:
C₁₀H₇BrO₂ Temp. topnienia: 86…90 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00176644 Numer CAS: 23489-36-3 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |