Drukuj
4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8017-1G OR8017-5G
APOSOR8017-1GEA 545 PLN
APOSOR8017-1G APOSOR8017-5G
4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid 97%
4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid
Formuła: C₁₅H₁₂N₂O₂
MW: 252.28 g/mol
Temp. topnienia: 260…265 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02180372
Numer CAS: 139742-50-0