Drukuj
2-Amino-3-thiophenecarbonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Aminothiophene-3-carbonitrile
OR8015-10G OR8015-50G
APOSOR8015-10GEA 189 PLN
APOSOR8015-10G APOSOR8015-50G
2-Amino-3-thiophenecarbonitrile 97%
2-Amino-3-thiophenecarbonitrile
Formuła: C₅H₄N₂S
Temp. topnienia: 97…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00706298
Numer CAS: 4651-82-5