Drukuj
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-5-amine hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Amino-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]-1H-indole hydrochloride
OR8010-1G OR8010-5G OR8010-10G
APOSOR8010-1GEA 981 PLN
APOSOR8010-1G APOSOR8010-5G APOSOR8010-10G
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-5-amine hydrochloride
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-5-amine hydrochloride
Formuła: C₁₅H₁₅ClN₂O₂S
MW: 322.82 g/mol
Temp. topnienia: 242…244 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02259420
Numer CAS: 306937-24-6