Drukuj
(1,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Aminomethyl)-1,5-dimethyl-1H-pyrrole
OR8009-1G OR8009-250MG OR8009-100MG
APOSOR8009-1GEA 1210 PLN
APOSOR8009-1G APOSOR8009-250MG APOSOR8009-100MG
(1,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine, Technical Grade
(1,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine
Formuła: C₇H₁₂N₂
MW: 124.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 40 °C/0.1mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02180786
Numer CAS: 118799-24-9
Jednostka: 2735
ADR: 8 III