Drukuj
1-(2-Pyrimidyl)piperazine 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine, 2-(Piperazin-1-yl)pyrimidine
OR8006-100G OR8006-25G
APOSOR8006-100GEA 435 PLN
APOSOR8006-100G APOSOR8006-25G
1-(2-Pyrimidyl)piperazine 99%
1-(2-Pyrimidyl)piperazine
Formuła: C₈H₁₂N₄
Temp. Wrzenia: 277 °C
Temp. topnienia: 31…35 °C
Gęstość: 1,158 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040742
Numer CAS: 20980-22-7
Numer WE (dawny EINECS): 244-135-5