Drukuj
chlorek cezu 99.99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Cesium Chloride
OR8001T-100G OR8001T-1KG OR8001T-25G
APOSOR8001T-100GEA 1170 PLN
APOSOR8001T-100G APOSOR8001T-1KG APOSOR8001T-25G
chlorek cezu 99.99%
chlorek cezu
For molecular genetic applications. Used in preparingnucleic acids for subsequent hybridization or cloning experiments.
Formuła: CsCl
MW: 168.36 g/mol
Temp. Wrzenia: 1303
Temp. topnienia: 646 °C
Gęstość: 3.988 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010955
Numer CAS: 7647-17-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-600-2
Klasyfikacja Merck : 13,02021