Drukuj
2,5-Dichlorotiofenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7999-100G OR7999-25G OR7999-5G
APOSOR7999-100GEA 6620 PLN
APOSOR7999-100G APOSOR7999-25G APOSOR7999-5G
2,5-Dichlorotiofenol 98%
2,5-Dichlorotiofenol
Formuła: C₆H₄Cl₂S
Temp. Wrzenia: 112…116 °C/50mmHg
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004831
Numer CAS: 5858-18-4
Numer WE (dawny EINECS): 227-486-9