Drukuj
3-Methylsulphonylbenzenesulphonyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-(Methylsulphonyl)benzenesulphonyl Chloride
OR7993-1G OR7993-25G OR7993-5G
APOSOR7993-1GEA 110 PLN
APOSOR7993-1G APOSOR7993-25G APOSOR7993-5G
3-Methylsulphonylbenzenesulphonyl chloride 95%
3-Methylsulphonylbenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₇ClO₄S₂
MW: 254.71 g/mol
Temp. topnienia: 93…96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04037968
Numer CAS: 5335-40-0
Jednostka: 3261
ADR: 8 III