Drukuj
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
OR7991-1G OR7991-5G
APOSOR7991-1GEA 650 PLN
APOSOR7991-1G APOSOR7991-5G
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone
Formuła: C₈H₉NO₃S
Temp. topnienia: 105…107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01941305
Numer CAS: 27302-93-8