Drukuj
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Chloropurine riboside
OR7990T-5G OR7990T-25G
APOSOR7990T-5GEA 139 PLN
APOSOR7990T-5G APOSOR7990T-25G
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
A substrate for the enzyme adenosine deaminase.
Formuła: C₁₀H₁₁ClN₄O₄
Temp. topnienia: 158…162 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00005738
Numer CAS: 5399-87-1