Drukuj
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7985-10G OR7985-50G
APOSOR7985-10GEA 466 PLN
APOSOR7985-10G APOSOR7985-50G
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
Formuła: C₅H₉N₃
Temp. topnienia: 65…75 °C
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051651
Numer CAS: 3524-32-1