Drukuj
Kwas 4-acetoksybenzoesowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7979-250G OR7979-500G OR7979-50G
APOSOR7979-250GEA 479 PLN
APOSOR7979-250G APOSOR7979-500G APOSOR7979-50G
Kwas 4-acetoksybenzoesowy
Kwas 4-acetoksybenzoesowy
Formuła: C₉H₈O₄
Temp. Wrzenia: 100…120 °C/20mmHg
Temp. topnienia: 190…195 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002540
Numer CAS: 2345-34-8
Numer WE (dawny EINECS): 219-066-9