Drukuj
2,6-Dichlobenzaldehyd
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR7973-100G OR7973-25G OR7973-500G
APOSOR7973-100GEA 110 PLN
APOSOR7973-100G APOSOR7973-25G APOSOR7973-500G
2,6-Dichlobenzaldehyd
2,6-Dichlobenzaldehyd
Formuła: C₇H₄Cl₂O
Temp. Wrzenia: 231 °C/8mmHg
Temp. topnienia: 68…73 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003307
Numer CAS: 83-38-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-472-2
Jednostka: 3261
ADR: 8,II