Drukuj
2,4-Dichlorobenzaldehyd 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR7968-100G OR7968-2.5KG OR7968-500G
APOSOR7968-100GEA 472 PLN
APOSOR7968-100G APOSOR7968-2.5KG APOSOR7968-500G
2,4-Dichlorobenzaldehyd 98%
2,4-Dichlorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₄Cl₂O
MW: 175.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 233 °C
Temp. topnienia: 69…73 °C
Temp. Zapłonu: 135 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003305
Numer CAS: 874-42-0
Numer WE (dawny EINECS): 212-861-1
Jednostka: 1759
ADR: 8 III