Drukuj
D(+)-ksyloza
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7967-100G OR7967-500G
APOSOR7967-100GEA 110 PLN
APOSOR7967-100G APOSOR7967-500G
D(+)-ksyloza
D(+)-ksyloza
Formuła: C₅H₁₀O₅
MW: 150.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 331
Temp. topnienia: 147…158 °C
Gęstość: 1.525 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151475
Numer CAS: 58-86-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-400-7
Klasyfikacja Merck : 13,10142