Drukuj
4-Bromo-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-2-(methylsulphonyl)toluene
OR7959-1G OR7959-5G
APOSOR7959-1GEA 406 PLN
APOSOR7959-1G APOSOR7959-5G
4-Bromo-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene
4-Bromo-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene
Formuła: C₈H₉BrO₂S
MW: 249.13 g/mol
Temp. topnienia: 92…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04037925
Numer CAS: 254887-17-7