Drukuj
2,4-Dimetylotiofenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,4-Dimethylbenzene-1-thiol, 1,3-Dimethyl-4-mercaptobenzene, 4-Mercapto-m-xylene, 2,4-Dimethylbenzenethiol
OR7946-100G OR7946-25G OR7946-5G
APOSOR7946-100GEA 633 PLN
APOSOR7946-100G APOSOR7946-25G APOSOR7946-5G
2,4-Dimetylotiofenol 95%
2,4-Dimetylotiofenol
Formuła: C₈H₁₀S
Temp. Wrzenia: 207…208 °C
Gęstość: 1,022 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00010019
Numer CAS: 13616-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 237-100-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,III