Drukuj
kwas heptanodiowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Heptanedioic acid, 1,5-Pentanedicarboxylic acid, 1,7-Heptanedioic acid
OR7935-100G OR7935-25G
APOSOR7935-100GEA 580 PLN
APOSOR7935-100G APOSOR7935-25G
kwas heptanodiowy
kwas heptanodiowy
Formuła: C₇H₁₂O₄
MW: 160.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 212 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 103…105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004425
Numer CAS: 111-16-0
Klasyfikacja Merck : 12,07585