Drukuj
4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7931-100G OR7931-25G
APOSOR7931-100GEA 110 PLN
APOSOR7931-100G APOSOR7931-25G
4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
Formuła: C₈H₈O₃S
MW: 184.2100 g/mol
Temp. topnienia: 155…161 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00216485
Numer CAS: 5398-77-6