Drukuj
1-Acetyl-2,3-dihydro-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-1H-indole-5-amine 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
OR7925-1G OR7925-5G OR7925-25G
APOSOR7925-1GEA 923 PLN
APOSOR7925-1G APOSOR7925-5G APOSOR7925-25G
1-Acetyl-2,3-dihydro-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-1H-indole-5-amine 95+%
1-Acetyl-2,3-dihydro-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-1H-indole-5-amine
Formuła: C₂₃H₂₉N₃O
MW: 363.51 g/mol
Temp. topnienia: 156…158 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00214533
Numer CAS: 394653-85-1