Drukuj
1-Acetyl-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-2,3-dihydro-1H-indole-6-amine 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-{6-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)amino]indolin-1-yl}ethan-1-one
OR7924-250MG OR7924-1G
APOSOR7924-250MGEA 168 PLN
APOSOR7924-250MG APOSOR7924-1G
1-Acetyl-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-2,3-dihydro-1H-indole-6-amine 95+%
1-Acetyl-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-2,3-dihydro-1H-indole-6-amine
Formuła: C₂₂H₂₇N₃O
Temp. topnienia: 169…171 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01319213
Numer CAS: 396682-63-6