Drukuj
(4-Methylsulphanylphenyl)hydrazine hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7922-1G OR7922-250MG OR7922-5G
APOSOR7922-1GEA 801 PLN
APOSOR7922-1G APOSOR7922-250MG APOSOR7922-5G
(4-Methylsulphanylphenyl)hydrazine hydrochloride
(4-Methylsulphanylphenyl)hydrazine hydrochloride
Formuła: C₇H₁₁ClN₂S
MW: 190.7 g/mol
Temp. topnienia: 178…179 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04039174
Numer CAS: 35588-53-5