Drukuj
Methyl-3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
OR7914-1G OR7914-5G OR7914-25G
APOSOR7914-1GEA 145 PLN
APOSOR7914-1G APOSOR7914-5G APOSOR7914-25G
Methyl-3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Methyl-3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Formuła: C₉H₁₂ClNO₂
MW: 201.65 g/mol
Temp. topnienia: 179…181 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039173
Numer CAS: 17841-68-8