Drukuj
1-(2-Cyanophenyl)piperidine-3-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
OR7900-1G OR7900-5G
APOSOR7900-1GEA 586 PLN
APOSOR7900-1G APOSOR7900-5G
1-(2-Cyanophenyl)piperidine-3-carboxylic acid
1-(2-Cyanophenyl)piperidine-3-carboxylic acid
Formuła: C₁₃H₁₄N₂O₂
MW: 230.27 g/mol
Temp. topnienia: 79…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09027711
Numer CAS: 942474-51-3