Drukuj
N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7899-25G OR7899-5G
APOSOR7899-25GEA 2030 PLN
APOSOR7899-25G APOSOR7899-5G
N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
Formuła: C₁₃H₂₁NO₂
Temp. Wrzenia: 90…92 °C/0,05mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051599
Numer CAS: 61190-10-1