Drukuj
1-(2-Cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7898-10G OR7898-1G OR7898-5G
APOSOR7898-10GEA 2680 PLN
APOSOR7898-10G APOSOR7898-1G APOSOR7898-5G
1-(2-Cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(2-Cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formuła: C₁₃H₁₄N₂O₂
MW: 230.27 g/mol
Temp. topnienia: 176…178 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08689748
Numer CAS: 937601-79-1