Drukuj
2-Bromoanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR7896-100G OR7896-25G
APOSOR7896-100GEA 255 PLN
APOSOR7896-100G APOSOR7896-25G
2-Bromoanilina 98%
2-Bromoanilina
Formuła: C₆H₆BrN
Temp. Wrzenia: 229 °C
Temp. topnienia: 29…31 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007632
Numer CAS: 615-36-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-421-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III