Drukuj
dimedon 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5,5-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 5,5-Dimethylcyclohexane-1,3-dione
OR7890-100G OR7890-1KG OR7890-250G
APOSOR7890-100GEA 110 PLN
APOSOR7890-100G APOSOR7890-1KG APOSOR7890-250G
dimedon 98%
dimedon
Formuła: C₈H₁₂O₂
MW: 140.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 164…166 °C
Temp. topnienia: 146…151 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001588
Numer CAS: 126-81-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-804-4
Klasyfikacja Merck : 13,03268