Drukuj
4-[3-(2-Thienyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-[3-(Thien-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid
OR7887-1G OR7887-5G OR7887-250MG
APOSOR7887-1GEA 1390 PLN
APOSOR7887-1G APOSOR7887-5G APOSOR7887-250MG
4-[3-(2-Thienyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid 95+%
4-[3-(2-Thienyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid
Formuła: C₁₀H₁₀N₂O₃S
Temp. topnienia: 87…90 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03426087
Numer CAS: 849925-06-0