Drukuj
4-Thiazolecarboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Thiazole-4-carboxylic acid
OR7886-25G OR7886-5G
APOSOR7886-25GEA 435 PLN
APOSOR7886-25G APOSOR7886-5G
4-Thiazolecarboxylic acid
4-Thiazolecarboxylic acid
Formuła: C₄H₃NO₂S
MW: 129.1371 g/mol
Temp. topnienia: 196…199 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00623589
Numer CAS: 3973-08-8