Drukuj
8-Bromochinolina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7885-25G OR7885-5G
APOSOR7885-25GEA 327 PLN
APOSOR7885-25G APOSOR7885-5G
8-Bromochinolina 98%
8-Bromochinolina
Formuła: C₉H₆BrN
Temp. Wrzenia: 112…113 °C/0,5mmHg
Gęstość: 1,594 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191859
Numer CAS: 16567-18-3