Drukuj
Pyridazine-4-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Pyridazinecarboxylic acid
OR7883-1G OR7883-100MG OR7883-250MG
APOSOR7883-1GEA 270 PLN
APOSOR7883-1G APOSOR7883-100MG APOSOR7883-250MG
Pyridazine-4-carboxylic acid
Pyridazine-4-carboxylic acid
Formuła: C₅H₄N₂O₂
MW: 124.10 g/mol
Temp. topnienia: 244 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011576
Numer CAS: 50681-25-9