Drukuj
4,5-Dichloroimidazol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4,5-Dichloro-1H-imidazole
OR7879-100G OR7879-25G
APOSOR7879-100GEA 2180 PLN
APOSOR7879-100G APOSOR7879-25G
4,5-Dichloroimidazol
4,5-Dichloroimidazol
Formuła: C₃H₂Cl₂N₂
MW: 136.97 g/mol
Temp. topnienia: 181…185 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005195
Numer CAS: 15965-30-7