Drukuj
1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Oxo-1,2-dihydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]quinolin-5-carboxylic acid
OR7872-1G OR7872-5G OR7872-250MG
APOSOR7872-1GEA 1100 PLN
APOSOR7872-1G APOSOR7872-5G APOSOR7872-250MG
1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxylic acid 95%
1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxylic acid
Formuła: C₁₂H₉NO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01567795
Numer CAS: 386715-43-1